Learn More
Fosfato de piperazina monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperazine Phosphate |
| CAS | 14538-56-8 |
| Fórmula molecular | C4 H10 N2 . H3 O4 P |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Anthalazine Phosphate, Antipar, Parazine, Pincets, Pinrou, Pinsirup, Piperazate, Piperazine Monophosphate, Piperazine Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2.H3O4P/c1-2-6-4-3-5-1;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H2;(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | OP(=O)(O)O.C1CNCCN1 |
| Nombre IUPAC | ácido fosfórico; piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 184.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0613 |