Learn More
Fosfato de piperazina monohidrato, TRC
Código de producto. 30416487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30416487 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30416487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP479885500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Piperazine Phosphate
CAS 14538-56-8
Fórmula molecular C4 H10 N2 . H3 O4 P
Cantidad 500 mg
Sinónimo Anthalazine Phosphate, Antipar, Parazine, Pincets, Pinrou, Pinsirup, Piperazate, Piperazine Monophosphate, Piperazine Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2.H3O4P/c1-2-6-4-3-5-1;1-5(2,3)4/h5-6H,1-4H2;(H3,1,2,3,4)
SMILES OP(=O)(O)O.C1CNCCN1
Nombre IUPAC ácido fosfórico; piperazina
Peso molecular (g/mol) 184.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0613
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.