Learn More
Hidrato de piperazina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437737 250 g 250 g
15417737 1000 g 1000 g
15427737 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37069.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-63-2 | C4H22N2O6 | 194.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-63-2
Fórmula molecular C4H22N2O6
Peso molecular (g/mol) 194.228
Número MDL MFCD00149389
Clave InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
Nombre IUPAC piperazina; hexahidrato
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine hydrate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Color Blanco
pH 11 to 12
Punto de ebullición 125°C to 130°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Weak, characteristic
Cantidad 250 g
Número UN UN2579
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperazine