Learn More
Hexahidrato de piperazina, Mikromol™
Código de producto. 30051047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30051047 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051047 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Hexahidrato de piperazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine Hexahydrate
CAS 142-63-2
Nombres de analitos o componentes Piperazine Hexahydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H10 N2 . 6 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimetazidine Dihydrochloride Imp. G (EP), Trimetazidine Imp. G (EP), Piperazine Hexahydrate, Trimetazidine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Hexahydrate, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity G as Hexahydrate, Trimetazidine Impurity G as Hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2.6H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;;;;/h5-6H,1-4H2;6*1H2
SMILES O.O.O.O.O.O.C1CNCCN1
Nombre IUPAC piperazina; hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 194.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1478 g/mol