Learn More
Hexahidrato de piperazina, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10775721 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10775721 250 g Jarra de plástico para polvo 250 GR
1 options
Código de producto. 10775721 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/3500/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 142-63-2
Punto de fusión 41°C
Color Blanco
pH 10.5 to 12
Punto de ebullición 145°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H22N2O6
Número MDL 149389
Cantidad 250 g
Sinónimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
Clave InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Nombre IUPAC piperazina; hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 194.228
PubChem CID 120181
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.