Learn More
Hexahidrato de piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418358 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13418358 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10317020 100 g Frasco de plástico 100 g
10645762 500 g Frasco de plástico 500 g
10795611 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13418358 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131300051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-63-2 | C4H10N2·6H2O | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-63-2
Fórmula molecular C4H10N2·6H2O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00149389
Clave InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
Nombre IUPAC piperazina; hexahidrato
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine hexahydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 41.0°C to 45.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 145.0°C to 156.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Tambor de plástico
Cantidad 5 kg
Beilstein 23,4
Índice Merck 14,7464
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.