Learn More
Diclorhidrato de piperazina, TRC
Código de producto. 30420539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420539 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30420539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4801001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine Dihydrochloride
CAS 142-64-3
Fórmula molecular C4 H10 N2 . 2 Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Piperazine Dihydrochloride, Ascarex D, Diethylenediamine Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer, Dowzene DHC, Piperazine Hydrochloride, Piperazine Wormer Premix, Piperazinium Dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.C1CNCCN1
Nombre IUPAC piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 159.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0378