Learn More
Sal del ácido trifluoroacético piperazina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperazine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1246815-61-1 |
| Fórmula molecular | C8H4D8F6N2O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Ascarex D-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Diethylenediamine-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dihydro Pip Wormer-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Dowzene DHC-d8 Trifluoroacetic Acid Salt, Piperazinium-d8 Trifluoroacetic Acid Salt |
| SMILES | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H].OC(=O)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 322.23 |