Learn More
Dihidrocloruro de piperazina-d8, TRC
Código de producto. 30411588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411588 250 mg
30425005 2.5 g
30417946 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30411588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP480102250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 849482-21-9
Fórmula molecular C4 2H8 H2 N2 . 2[H Cl]
Peso molecular (g/mol) 167.107
Sinónimo Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 Dihydrochloride, Ascarex D-d8, Diethylenediamine-d8 Dihydrochloride, Dihydro Pip Wormer-d8, Dowzene DHC-d8, Piperazinium-d8 Dichloride
Nombre IUPAC 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H]
Specifications
Nombre del producto químico o material Piperazine-d8 dihydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2.2ClH/c1-2-6-4-3-5-1;;/h5-6H,1-4H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.088