Learn More
Piperazina, anhidro, 99 %
Descripción
La piperazina actúa como intermedio para productos farmacéuticos, polímeros, colorantes, inhibidores de corrosión, aceleradores de caucho y surfactantes. Se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos, resinas de poliamida, uretano y líquido de frenos. También se utiliza para medios de depuración de gas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además, sirve como agente de curado de epoxi.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
La piperazina actúa como intermediario para productos farmacéuticos, polímeros, colorantes, inhibidores de corrosión, aceleradores de caucho y surfactantes. Se utiliza como materia prima en la fabricación de plásticos, resinas de poliamida, uretano y líquido de frenos. También se utiliza para medios de depuración de gas de dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Además, sirve como un agente endurecedor epoxi.
Solubilidad
Soluble en agua, cloroformo, glicerol, glicoles y alcohol. Ligeramente soluble en benceno y heptano. Insoluble en éter.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Higroscópico. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperazine |
| Nombre de nota | anhydrous |
| Punto de fusión | 108°C to 113°C |
| Densidad | 1.11 |
| Punto de ebullición | 146°C to 148°C |
| Temperatura de inflamación | 88°C (190°F) |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2579 |
| Beilstein | 102555 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación