Learn More
Diclorhidrato de ácido piperazina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732875 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10732875 50 g 50 g
10346780 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10732875 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 133660500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3022-15-9 | C5H10N2O2·2ClH | 203.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3022-15-9
Fórmula molecular C5H10N2O2·2ClH
Peso molecular (g/mol) 203.07
Número MDL MFCD00044803
Clave InChI WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
Nombre IUPAC ácido piperazina-2-carboxílico; diclorhidrato
SMILES C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.