Learn More
Diclorhidrato de ácido (+/-)-piperazina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466180 5 g 5 g
11476180 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466180 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27101.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3022-15-9 | C5H12Cl2N2O2 | 203.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3022-15-9
Fórmula molecular C5H12Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 203.063
Número MDL MFCD00044803
Clave InChI WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, +/--piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, piperazin-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, +/--2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, +/--piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, przca-2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
PubChem CID 2723757
Nombre IUPAC ácido piperazina-2-carboxílico; diclorhidrato
SMILES C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Punto de fusión 270°C to 273°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.07
Porcentaje de pureza 98%