Learn More
Piperazina-2,5-diona (anhídrido de glicina), Mikromol™
Descripción
Piperazina-2,5-diona (anhídrido de glicina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| CAS | 106-57-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,5-Piperazinedione, 2,5-Diketopiperazine, 2,5-Dioxopiperazine, Cyclo(Gly-Gly), Cyclo(glycylglycyl), Cyclodiglycine, Cycloglycylglycine, Diglycolyl diamide, Diketopiperazine, Glycine cyclic dimer, Glycine, N-glycyl-, cyclic peptide, Glycine, bimol. cyclic peptide, Glycylglycine lactam, NSC 26345, alpha,gamma-Diacipiperazine, Glycine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CNC(=O)CN1 |
| Nombre IUPAC | piperazina-2,5-diona |
| Mostrar más |