Learn More
Piperazina-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, TRC
Código de producto. 30420429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420429 50 mg -
30415576 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP47990250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134628-42-5
Fórmula molecular C4 D8 H2 N2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Sinónimo Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 (9CI, ACI), 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuteriopiperazine, Piperazine-d8, Piperazine-D8
Nombre IUPAC 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazina
SMILES [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])NC1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.1346