Learn More
Tetrafosfato de Piperaquina, TRC
Código de producto. 30138344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138344 250 mg 250 miligramos
30007962 1 g 1 g
30003707 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP480050250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 911061-10-4
Fórmula molecular C29H32Cl2N6•4H3PO4
Peso molecular (g/mol) 927.49
Sinónimo Quinoline, 4,4'-(1,3-propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloro-, phosphate (1:4) (9CI, ACI), Piperaquine tetraphosphate, 4,4'-(1,3-Propanediyldi-4,1-piperazinediyl)bis[7-chloroquinoline] tetraphosphate
Nombre IUPAC 7-cloro-4-[4-[3-[4-(7-cloroquinolina-4-il)piperazina-1-il]propil]piperazina-1-il]quinolina; Ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3
Specifications
Nombre del producto químico o material Piperaquine Tetraphosphate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 926.1141