Learn More
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16431138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16431138 5 mg 5 miligramos
16428728 10 mg 10 miligramos
16424637 50 mg 50 miligramos
16403816 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16431138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1896B
MedChemExpress Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is a bisquinoline antimalarial agent. Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate can be used in antimalarial research in combination with Artemisinin.
Specifications
Nombre del producto químico o material Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate
Forma física Solid
CAS 915967-82-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad H2O : 6 mg/mL (6.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES ClC1=CC=C2C(N3CCN(CCCN4CCN(C5=CC=NC6=CC(Cl)=CC=C56)CC4)CC3)=CC=NC2=C1.OP(O)(O)=O.[4].[4 H2O]
Peso molecular (g/mol) 999.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 999.6
Porcentaje de pureza 98.0%