Learn More
Piperacilloic Acid (>80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C23H29N5O8S |
| Peso molecular | 535.57 |
| Clave InChI | OKSUEATVFIVTFV-WBTNSWJXSA-N |
| SMILES | [H][C@]1(N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)S1)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N1CCN(CC)C(=O)C1=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | (2R,4S)-2-[(R)-carboxy[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]methyl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Tipo de producto | Impurity |
| Cantidad | 1 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 535.57 |
| Condiciones de envío | Dry ice |
| Mostrar más |