Learn More
Piperacillin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C23H26N5NaO7S |
| Peso molecular | 517.55 |
| Clave InChI | WCMIIGXFCMNQDS-RAMASXNTSA-M |
| SMILES | [Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@@H]2[C@@H]3SC(C)(C)[C@H](N3C2=O)C([O-])=O)C2=CC=CC=C2)C(=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | sodium (2R,5S,6S)-6-[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 250 mg |
| Peso molecular (g/mol) | 539.54 |
| Mostrar más |