Learn More
Piperacilina, Mikromol™
Descripción
Piperacilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperacillin |
| CAS | 61477-96-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Piperacillin |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C23 H27 N5 O7 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Piperacillin, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27N5O7S/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34)/t13-,14-,15+,20-/m1/s1 |
| SMILES | CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C(=O)O)c4ccccc4)C(=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico |
| Mostrar más |