Learn More
Piparacetina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Piperacetazine |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-18(28)20-7-8-24-22(17-20)26(21-5-2-3-6-23(21)29-24)13-4-12-25-14-9-19(10-15-25)11-16-27/h2-3,5-8,17,19,27H,4,9-16H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.2028 |