Learn More
Piperacetazine, MedChemExpress
Código de producto. 16468678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468678 10 mg 10 miligramos
16461098 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1152
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Piperacetazine is an antipsychotic prodrug, used forschizophrenia.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30N2O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (121.78 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 6 mg/mL (14.61 mM)
SMILES CC(C(C=C1N2CCCN3CCC(CCO)CC3)=CC=C1SC4=C2C=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 410.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.57
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation