Learn More
Piperacetazina, LoGiCal
Código de producto. 30463250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463250 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463250 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3212.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperacetazine
CAS 3819-00-9
Nombres de analitos o componentes Piperacetazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H30 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 1-[10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperidinyl]propyl]-10H-phenothiazin-2-yl]-, Ketone, 10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl (6CI,7CI,8CI), 10-[3-[4-(2-Hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazin-2-yl methyl ketone, PC 1421, Piperacetazine, Psymod, Quide, SC 9794, 2-Acetyl-10-[3-[4-(beta-hydroxyethyl)piperidino]propyl]phenothiazine
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30N2O2S/c1-18(28)20-7-8-24-22(17-20)26(21-5-2-3-6-23(21)29-24)13-4-12-25-14-9-19(10-15-25)11-16-27/h2-3,5-8,17,19,27H,4,9-16H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCC(CCO)CC4)c2c1
Nombre IUPAC 1-[10-[3-[4-(2-hidroxietil)piperidin-1-il]propil]fenotiazin-2-il]etanona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 410.57
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,2028 g/mol