Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate or Phosphate Assay Kit
Código de producto. 10504053
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Ensayo de fosfato
Ensayo de pirofosfato
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10504053 Ensayo de fosfato cada uno
10378442 Ensayo de pirofosfato cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10504053 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P22061
The PiPer Pyrophosphate Assay Kit provides reagents for fluorogenic or colorimetric detection as low as 0.4 μM (fluorescence) or 2 μM (absorbance) inorganic pyrophosphate (PPi). The Phosphate Assay Kit can detect down to 0.2 μM Pi in purified enzyme systems. Each kit is sufficient for 1000 labelings.
PiPer Pyrophosphate and Phosphate Assay Kit provides an ultrasensitive assay to detect the fluorescent product resorufin. These kits can be used to detect inorganic pyrophosphate (PPi) or phosphate (Pi) in a variety of samples or can monitor the kinetics of their release by a variety of enzymes, including DNA/RNA polymerases, adenylate cyclase, S-acetyl coenzyme A synthetase, ATPases, GTPases, 5′-nucleotidase, protein phosphatases, acid/alkaline phosphatases and phosphorylase kinase. As resorufin has a strong absorption, this assay can be performed either fluorometrically or colorimetrically.
El kit de ensayo de fosfato PiPer proporciona un método fluorométrico ultrasensible para detectar hasta 0,2 μm Pi en sistemas enzimáticos purificados con un volumen de ensayo de 100 μl.
Detección de aniones, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, detección de alto contenido (HCS), homeostasis y señalización iónica, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Identificación y validación de objetivos y derivaciones, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Colorimétrico, fluorescencia
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de fosfato
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, Lector de microplacas
Tipo de producto Ensayo de fosfato
Tipo de colorante Amplex™ Red
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos PiPer
Cantidad 1000 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitación/emisión 563/587 nm