Learn More
Pipequaline, MedChemExpress
Código de producto. 16484236
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484236 100 mg 100 miligramos
16455537 5 mg 5 miligramos
16422798 10 mg 10 miligramos
16419486 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484236 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100140
MedChemExpress Pipequaline (PK 8165) is a partial benzodiazepine receptor agonist with anxiolytic activity.
Pipequaline (PK 8165) is a partial benzodiazepine receptor agonist with anxiolytic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipequaline
CAS 77472-98-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo PK-8165
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (101.13 mM)
SMILES C1(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3C(CCC4CCNCC4)=C1
Peso molecular (g/mol) 316.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.44
Porcentaje de pureza 99.77%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation