Learn More
Pipendoxifeno, TRC
Código de producto. 30422959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422959 100 mg -
30424372 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP479850100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198480-55-6
Fórmula molecular C29 H32 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 456.58
Sinónimo 2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-[[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-1H-indol-5-ol, ERA 923
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)-3-metil-1-[[4-(2-piperidina-1-iletoxi)fenil]metilindol-5-ol
SMILES Cc1c(c2ccc(O)cc2)n(Cc3ccc(OCCN4CCCCC4)cc3)c5ccc(O)cc15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipendoxifene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H32N2O3/c1-21-27-19-25(33)11-14-28(27)31(29(21)23-7-9-24(32)10-8-23)20-22-5-12-26(13-6-22)34-18-17-30-15-3-2-4-16-30/h5-14,19,32-33H,2-4,15-18,20H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.2413
Porcentaje de pureza >95%