Learn More
Pipendoxifene hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498487 5 mg 5 miligramos
16480546 20 mg 20 miligramos
16461379 1 mg 1 miligramo
16425828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13724B
MedChemExpress Pipendoxifene hydrochloride is a selective estrogen receptor modulator (SERM) that can be used for the research of breast cancer.
Pipendoxifene hydrochloride is a selective estrogen receptor modulator (SERM) that can be used for the research of breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipendoxifene hydrochloride
CAS 245124-69-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H33ClN2O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (202.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC2=C(N(CC3=CC=C(OCCN4CCCCC4)C=C3)C(C5=CC=C(O)C=C5)=C2C)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 493.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.04
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death