Learn More
Ácido Pipídico Trihidrato, TRC
Código de producto. 30134086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134086 1 g 1 g
17982785 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4798001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72571-82-5
Fórmula molecular C14 H17 N5 O3 . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 357.36
Sinónimo Pipemidic Acid Trihydrate, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate (1:3), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid trihydrate, Pipemidic acid trihydrate
Nombre IUPAC ácido 8-etil-5-oxo-2-piperazina-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico; trihidrato
SMILES O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipemidic acid trihydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1648