Learn More
Ácido pipemídico trihidrato, Mikromol™
Descripción
Ácido pipemídico trihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pipemidic acid trihydrate |
| CAS | 72571-82-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Pipemidic acid trihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 N5 O3 . 3 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Pipemidic Acid Trihydrate, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate (1:3), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid trihydrate, Pipemidic acid trihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2 |
| SMILES | O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | ácido 8-etil-5-oxo-2-piperazin-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico; trihidrato |
| Mostrar más |