Learn More
Ácido pipemídico trihidrato, LoGiCal
Código de producto. 30459230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459230 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459230 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0401.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipemidic acid trihydrate
CAS 72571-82-5
Nombres de analitos o componentes Pipemidic acid trihydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H17 N5 O3 . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pipemidic Acid Trihydrate, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate (1:3), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid trihydrate, Pipemidic acid trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2
Tipo de solución Neat
SMILES O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC ácido 8-etil-5-oxo-2-piperazin-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxílico; trihidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 357.36
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1648 g/mol