Learn More
Éster metílico del ácido pipemídico, Mikromol™
Código de producto. 30051363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051363 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051363 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0401.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico del ácido pipemídico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipemidic Acid Methyl Ester
CAS 80161-83-7
Nombres de analitos o componentes Pipemidic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H19 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5O3/c1-3-19-9-11(14(22)23-2)12(21)10-8-17-15(18-13(10)19)20-6-4-16-5-7-20/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC 8-etil-5-oxo-2-piperazin-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 317.34
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1488 g/mol