Learn More
Pipemidic acid, MedChemExpress
Descripción
Pipemidic acid, a derivative of Piromidic acid, is an antibacterial agent. Pipemidic acid is active against gram-negative bacteria including Pseudomonas aeruginosa as well as some gram-positive bacteria. Pipemidic acid can be used for the research of intestinal, urinary, and biliary tract infections.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pipemidic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 51940-44-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H17N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (16.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CN(CC)C2=NC(N3CCNCC3)=NC=C2C1=O)O |
| Mostrar más |