Learn More
Éster isopropílico del ácido pipemídico, Mikromol™
Código de producto. 30052573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052573 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052573 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0401.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico del ácido pipemídico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipemidic Acid Isopropyl Ester
CAS 2724726-52-5
Nombres de analitos o componentes Pipemidic Acid Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H23 N5 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pipemidic Acid Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23N5O3/c1-4-21-10-13(16(24)25-11(2)3)14(23)12-9-19-17(20-15(12)21)22-7-5-18-6-8-22/h9-11,18H,4-8H2,1-3H3
SMILES CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
Nombre IUPAC 8-etil-5-oxo-2-piperazin-1-ilpirido[2,3-d]pirimidina-6-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 345.4
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1801 g/mol