Learn More
Pipemidic acid, 98%
Código de producto. 15427799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427799 100 g 100 g
15417799 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66437.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51940-44-4 | C14H17N5O3 | 303.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51940-44-4
Fórmula molecular C14H17N5O3
Peso molecular (g/mol) 303.32
Número MDL MFCD00057291
Clave InChI JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4831
ChEBI CHEBI:75250
Nombre IUPAC 8-ethyl-5-oxo-2-(piperazin-1-yl)-5H,8H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CN=C(N=C12)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipemidic acid
Tipo Pipemidic Acid
Forma física Powder
Punto de fusión 251°C to 255°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Sensibilidad Light sensitive
Punto de ebullición 717°C
Información de solubilidad Soluble in 1N sodium hydroxide or in DMSO. Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.32
Porcentaje de pureza 98%