Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías sobre tarjeta
Código de producto. 12599737 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua caliente sanitaria
Agua desionizada
Agua fría sanitaria
Aire comprimido
CO2
Fuel
Helio
Ázoe
Color:
Blanco sobre azul
Blanco sobre marrón oscuro
Blanco sobre verde
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mostrar texto Color Tamaño de la unidad
12599737 Helio Negro sobre amarillo paquete de 5
12589737 CO2 Negro sobre amarillo paquete de 5
12559737 Aire comprimido Blanco sobre azul paquete de 5
12579737 Fuel Blanco sobre marrón oscuro paquete de 5
12569747 Agua caliente sanitaria Blanco sobre verde paquete de 5
12529747 Agua desionizada Blanco sobre verde paquete de 5
12509747 Ázoe Negro sobre amarillo paquete de 5
12559747 Agua fría sanitaria Blanco sobre verde paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12599737 Proveedor Brady™ N.º de proveedor N002317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.95€
    10.99€ / paquete de 5
    Ahorro 0.96€
    8% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los marcadores de tuberías de norma europea refuerzan la seguridad y facilitan el mantenimiento.
  • Los marcadores de tuberías cumplen con el código de colores estándar europeo RAL y, para sustancias peligrosas, los símbolos químicos cumplen con los Reglamentos europeos 1271/2008, 790/2009 y 286/2001.
  • Los símbolos de peligro y riesgo, si son relevantes y necesarios, se imprimen automáticamente a ambos lados del texto y la palabra de advertencia debajo del texto, lo que le ahorra tener que identificar el símbolo apropiado.
  • Los marcadores están impresos con un borde contrastante del mismo color que el texto para una mejor visibilidad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379
Descripción Marcadores de tuberías individuales en una tarjeta con puntas de flecha troqueladas, con pictogramas - Gas - Helio
Tipo de adhesivo Caucho permanente, Permanente, Sensible a la presión
Color Negro sobre amarillo
Formato Tarjeta
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Helio
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Etiquetas por hoja 5
Idiomas Francés
N.° por paquete 5 marcadores/tarjeta
Cantidad 5/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (imperial) 0,0049 in.
Grosor (métrico) 0.124 mm
Anchura (imperial) 5,91 in
Anchura (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 0,47 in
Altura (métrico) 12 mm
Alternate Part Number Tarjeta ÉH LIUM150X12-T1-P15