Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías (con soporte para agua)
Código de producto. 12519747
Cambiar vista
Click to view available options
Mostrar texto:
Agua de calefacción
Agua glaseada
Agua pluvial
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mostrar texto unitSize
12519747 Agua glaseada paquete de 4
12549747 Agua pluvial paquete de 4
12539747 Agua de calefacción paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12519747 Proveedor Brady™ N.º de proveedor N003412
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Marcadores de conductos
  • Marcadores de tuberías para agua
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE
Descripción Marcadores de pipa - Agua glaseada
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco sobre verde
Acabado Brillo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Agua glaseada
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Etiquetas por hoja 4
Idiomas Francés
N.° por paquete 4 marcadores/tarjeta
Cantidad 4/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensiones (L x An) 26 x 250 mm
Longitud (imperial) 1,02 in
Longitud (métrico) 250 mm
Anchura (imperial) 9,84 in
Anchura (métrico) 250 mm
Alternate Part Number Agua Glacial ÉE 250X26CARD-T1-P16