Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías (con soporte para fuego)
Código de producto. 12569737 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
250 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12569737 250 mm paquete de 4
1 options
Código de producto. 12569737 Proveedor Brady™ N.º de proveedor N002090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.65€
    14.43€ / paquete de 4
    Ahorro 1.22€
    7% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Marcadores de tuberías para marcar tuberías y válvulas.
  • Adhesivo permanente a base de acrílico.
Especificaciones
Descripción Marcadores de tuberías - Rociador de agua
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco sobre rojo
Acabado Brillo
Formato Rollo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Rociador de agua
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Etiquetas por hoja 4
Idiomas Francés
N.° por paquete 4 marcadores/tarjeta
Cantidad 4/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensiones (L x An) 26 x 250 mm
Longitud (imperial) 1,02 in
Longitud (métrico) 26 mm
Anchura (imperial) 9,84 in
Anchura (métrico) 250 mm
Altura (imperial) 1,02 in
Altura (métrico) 26 mm
Alternate Part Number ASPERSOR DE AGUA 250X26CARD-T1-P4