Learn More
Digi-Sense Sonda de conexión a tubería con termopar tipo T, con conexión a tierra, mango, miniconector y cable
Código de producto. 11715019 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ANSI
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11715019 ANSI cada uno
1 options
Código de producto. 11715019 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0850070
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
La sonda de ajuste de tubería con termopar tipo T es ideal para entornos de alta temperatura o cámaras presurizadas.
  • Cada sonda viene con un accesorio de compresión de acero inoxidable ajustable por única vez con una conexión de 1/8 in NPT proceso.
  • Los accesorios de compresión pueden soportar hasta 2000 psi una vez instalados.
  • Tiempo de respuesta: 3 segundos o más.
  • Cable aislado con fibra de vidrio ideal para entornos continuos de alta temperatura.
  • Las sondas tipo K y J cuentan con vainas ICONEL 600.
  • Las sondas tipo T cuentan con fundas de acero inoxidable 316.
  • Cada sonda viene con un código de color. ANSI mini conector: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-violeta.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Nota: el rango de temperatura es solo para la punta de la sonda.
  • El material del asa puede verse afectado si la sonda tiene una clasificación superior a la del asa en función del tiempo de exposición, la aplicación y el material del asa.
  • Los mangos de ABS están clasificados para 220 °F (104 °C).
  • Los mangos de PVC están clasificados para 200 °F (93 °C).
  • Los mangos de acero inoxidable tienen una clasificación de 450 °F (232 °C).
  • Los mini conectores están clasificados para 392 °F (200 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
Para utilizar con (aplicación) Entornos de alta temperatura o cámaras presurizadas
Incluye Mango de acero inoxidable, miniconector, conexión a tierra de 6 pies. de recogida
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 0,63 cm
Diámetro exterior (métrico) 22.35 mm