Learn More
Brady™ Cinta de bandas para tuberías
Código de producto. 12769854
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 rollo
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color unitSize
12769854 33 m x 100 mm Negro 1 rollo
12799864 33 m x 100 mm Verde 1 rollo
12769864 33 m x 100 mm Gris 1 rollo
12799854 33 m x 100 mm Azul 1 rollo
12729874 33 m x 100 mm Naranja 1 rollo
12789874 33 m x 100 mm Rojo 1 rollo
12759874 33 m x 100 mm Morado 1 rollo
12719884 33 m x 100 mm Blanco 1 rollo
12779854 33 m x 25 mm Negro 1 rollo
12709864 33 m x 25 mm Azul 1 rollo
12709874 33 m x 25 mm Verde 1 rollo
12779864 33 m x 25 mm Gris 1 rollo
12739874 33 m x 25 mm Naranja 1 rollo
12799874 33 m x 25 mm Rojo 1 rollo
12729884 33 m x 25 mm Blanco 1 rollo
12769874 33 m x 25 mm Morado 1 rollo
12789854 33 m x 50 mm Negro 1 rollo
12719864 33 m x 50 mm Azul 1 rollo
12719874 33 m x 50 mm Verde 1 rollo
12789864 33 m x 50 mm Gris 1 rollo
12709884 33 m x 50 mm Rojo 1 rollo
12739884 33 m x 50 mm Blanco 1 rollo
12749874 33 m x 50 mm Naranja 1 rollo
12779874 33 m x 50 mm Morado 1 rollo
12769884 33 m x 50 mm Amarillo 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Código de producto. 12769854 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 275233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00€
    233.10€ / 1 rollos
    Ahorro 4.90€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta para bandas de tuberías de color sólido proporciona una visibilidad de 360 grados para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.
  • La cinta para bandas de tuberías de color sólido proporciona una visibilidad de 360 grados para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad medioambiental de RoHS, directiva de la UE 2002/95/CE, aprobación CSA, con reconocimiento UL
Descripción Cinta de bandas para tuberías
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Negro
Acabado Satinado
Formato Cinta
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
N.° por paquete 1 rollo
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -80 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,071 mm
Dimensiones (L x An) 33 m x 100 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm
Alternate Part Number CINTA PARA BANDAS DE TUBERÍAS NEGRA 100MMX33M