Descripción
- La cinta para bandas de tuberías de color sólido proporciona una visibilidad de 360 grados para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad medioambiental de RoHS, directiva de la UE 2002/95/CE, aprobación CSA, con reconocimiento UL |
| Descripción | Cinta de bandas para tuberías |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Cinta |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Marcador de tubería |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías y válvulas |
| Mostrar más |