Learn More
Brady™ Cinta de bandas para tuberías
Código de producto. 12739864
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (L × An): 33 m × 25 mm; color: negro sólido
Código de producto.
12739864 Dimensiones (L × An): 33 m × 25 mm; color: negro sólido
1 options
Código de producto. 12739864 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 275235
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN VDE 0472 parte 815, conformidad con RoHS mediante la directiva de la UE 2002/95/CE
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para propósitos de identificación general
Cantidad 1 Ea.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (métrico) 100 mm