Learn More
Pipazetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pipazetate |
| CAS | 2167-85-3 |
| Fórmula molecular | C21 H25 N3 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid','2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid','2-(2-piperidinoethoxy)ethyl ester (7CI,8CI), Ethanol','2-(2-piperidinoethoxy)-','10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate (ester) (8CI), 2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl 1-azaphenothiazine-10-carboxylate, 2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate, D 254, Pipazetate, Pipazethate, SKF 70230A, SQ 15874 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-21(27-16-15-26-14-13-23-11-4-1-5-12-23)24-17-7-2-3-8-18(17)28-19-9-6-10-22-20(19)24/h2-3,6-10H,1,4-5,11-16H2 |
| SMILES | O=C(OCCOCCN1CCCCC1)N2c3ccccc3Sc4cccnc24 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-piperidin-1-iletoxi)etil pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina-10-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 399.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1617 |