Learn More
Clorhidrato de pipazetato, Mikromol™
Código de producto. 30051029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30051029 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30051029 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0486.00
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de pipazetato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Pipazetate Hydrochloride
CAS 11-7-6056
Nombres de analitos o componentes Pipazetate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N3 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-(2-piperidinoethoxy)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Ethanol, 2-(2-piperidinoethoxy)-, 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate (ester), monohydrochloride (8CI), 2-(2-Piperidinoethoxy)ethyl 10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylate monohydrochloride, Lenopect, Pipazetate hydrochloride, Pipazethate hydrochloride, Pipazethate monohydrochloride, Selgon, Selvigon, Selvjgon, Theratuss, Theratuss hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-carboxylic acid, 2-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]ethyl ester, hydrochloride (1:1), Pipazetate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25N3O3S.ClH/c25-21(27-16-15-26-14-13-23-11-4-1-5-12-23)24-17-7-2-3-8-18(17)28-19-9-6-10-22-20(19)24;/h2-3,6-10H,1,4-5,11-16H2;1H
SMILES Cl.O=C(OCCOCCN1CCCCC1)N2c3ccccc3Sc4cccnc24
Nombre IUPAC 2-(2-piperidin-1-iletoxi)etil pirido[3,2-b][1,4]benzotiazina-10-carboxilato; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 435.97
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1383 g/mol