Learn More
Dihidrocloruro de pipalmerona, TRC
Código de producto. 30009758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009758 100 mg 100 miligramos
17961265 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP475200100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2448-68-2
Fórmula molecular C21 H30 F N3 O2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 448.4
Sinónimo [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-, dihydrochloride, [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-, dihydrochloride, Pipamperone dichlorhydrate, Pipamperone dihydrochloride, Pipamperone hydrochloride, Piperonil, Propitan
Nombre IUPAC 1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutilo]-4-piperidina-1-ilpiperidina-4-carboxamida; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NC(=O)C1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)N3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipamperone Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H30FN3O2.2ClH/c22-18-8-6-17(7-9-18)19(26)5-4-12-24-15-10-21(11-16-24,20(23)27)25-13-2-1-3-14-25;;/h6-9H,1-5,10-16H2,(H2,23,27);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.1856
Porcentaje de pureza >95%