Learn More
Pipamazina, TRC
Código de producto. 17962885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962885 1 g 1 g
17913185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4751901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-04-8
Fórmula molecular C21 H24 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 401.95
Sinónimo 4-Piperidinecarboxamide, 1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-Isonipecotamide, 1-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]isonipecotamide, 10-[3-(4-Carbamoylpiperidino)propyl]-2-chlorophenothiazine, Mornidine, Nausidol, Nometine, Pipamazine, RP 9153, SC 9387
Nombre IUPAC 1-[3-(2-clorofenotiaza-10-il)propil]piperidina-4-carboxamida
SMILES NC(=O)C1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipamazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24ClN3OS/c22-16-6-7-20-18(14-16)25(17-4-1-2-5-19(17)27-20)11-3-10-24-12-8-15(9-13-24)21(23)26/h1-2,4-7,14-15H,3,8-13H2,(H2,23,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1329