Learn More
Pipamazina, LoGiCal
Código de producto. 30459267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459267 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459267 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1603.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipamazine
CAS 84-04-8
Nombres de analitos o componentes Pipamazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H24 Cl N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Piperidinecarboxamide, 1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-Isonipecotamide, 1-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (6CI,7CI,8CI), 1-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]isonipecotamide, 10-[3-(4-Carbamoylpiperidino)propyl]-2-chlorophenothiazine, Mornidine, Nausidol, Nometine, Pipamazine, RP 9153, SC 9387
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24ClN3OS/c22-16-6-7-20-18(14-16)25(17-4-1-2-5-19(17)27-20)11-3-10-24-12-8-15(9-13-24)21(23)26/h1-2,4-7,14-15H,3,8-13H2,(H2,23,26)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)C1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 1-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]piperidina-4-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 401.95
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1329 g/mol