Learn More
Marigold™ Guantes resistentes a productos químicos Green Nitrile™ G26G
Código de producto. 13477606 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: XL
Código de producto.
13477606 Tamaño: XL
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 13477606 Proveedor Marigold™ N.º de proveedor A340095
Cantidad Precio
1 82.60€ / 12 pares
12 74.49€ / 12 pares
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Resistentes a multitud de disolventes y productos químicos a base de aceite.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Flexibilidad y comodidad para una excelente movilidad
  • Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro
  • Aprobado su uso con alimentos
  • Forro de algodón
  • Con una sola cloración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Material Nitrilo
Tamaño XL