Learn More
OHAUS™ Semimicro Pioneer™
Código de producto. 15988606 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15988606 PX85 1 unidad
15948606 PX125D 1 unidad
15958606 PX225D 1 unidad
15968606 PX125DM 1 unidad
15978606 PX225DM 1 unidad
15998606 PX85M 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15988606 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30485340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4268.73€
    3865.04€ / 1 unidades
    Ahorro 403.69€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Semimicro PX5 OHAUS™ Pioneer™ ofrece alta precisión y repetibilidad en aplicaciones de laboratorio, industriales y educativas. La PX5 tiene un precio asequible, un diseño intuitivo con una pantalla secundaria para proporcionar información adicional y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
  • La PX5 ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
  • Con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX5 cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
  • La PX5 dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración InCal™ - Semiautomático
Tipo de conexión RS232 y dispositivo USB (incluidos); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión estadounidense)
Capacidad 82,00 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminado, pantalla de segunda línea para información adicional o guía (matriz de puntos)
Legibilidad 0,010000 mg
Idiomas inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español
Linealidad 0,000100 g
Modelo PX85
Repetibilidad 0,020000 mg
Tiempo de estabilización 10,000 s
Carga de prueba 50 g, OIML E2 o ASTM CL 1
Modos de pesaje Quilate, Custom, Grano, Gramo, Tael de Hong Kong, Kilogramo, Mesghal, Miligramo, Momme, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, Tael de Singapur, Tical, Tola
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 321 x 209 x 309 mm
Peso (métrico) 5,000 kg