Learn More
Ohaus™ Balanza analítica Pioneer™ PX 224M
Código de producto. 15815347 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 5200 g
Código de producto.
15815347 Capacidad: 5200 g
1 options
Código de producto. 15815347 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30430013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2597.66€
    2330.01€ / paquete de 1
    Ahorro 267.65€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
La Pioneer PX combina una funcionalidad de pesaje esencial con un rendimiento competitivo, y ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
  • Rendimiento competitivo a un precio económico: la PX ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
  • De construcción duradera para un uso a largo plazo: con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
  • Diseñada para funcionar de forma sencilla e inteligente: la PX dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración InCal™ - Semiautomático
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de conexión RS232 Y USB
Descripción Balanza Electrónica, PX224M
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,000100 g
Idiomas inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español
Linealidad 0,000200 g
Material Plástico ABS, metal fundido, acero inoxidable, vidrio
Modelo PX224M Aprobado
Repetibilidad 0,000100 g
Tiempo de estabilización 3,000 s
Modos de pesaje Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de la densidad
Dimensiones (Pr x An x Al) 321 x 209 x 309 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 321,00 x 209,00 x 309,000 mm
Longitud (métrico) 321,00 mm
Anchura (métrico) 209,00 mm
Altura (métrico) 309,000 mm
Fondo (métrico) 321,00 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 4,5 kg
Peso con embalaje (métrico) 7 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA