Learn More
Ohaus™ Balanza analítica Pioneer™ PX 124/E
Código de producto. 15835337 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 320 g
Código de producto.
15835337 Capacidad: 320 g
1 options
Código de producto. 15835337 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30429810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Pioneer PX combina una funcionalidad de pesaje esencial con un rendimiento competitivo, y ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones en entornos de laboratorio, industriales y educativos.
  • Rendimiento competitivo a un precio económico: la PX ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
  • De construcción duradera para un uso a largo plazo: con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
  • Diseñada para funcionar de forma sencilla e inteligente: la PX dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración No aplicable
Certificaciones/conformidad CE
Tipo de conexión RS232 Y USB
Descripción Balanza Electrónica, PX124/E
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,000100 g
Idiomas inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español
Linealidad 0,000200 g
Material Plástico ABS, metal fundido, acero inoxidable, vidrio
Modelo PX124/E
Repetibilidad 0,000100 g
Tiempo de estabilización 3,000 s
Modos de pesaje Pesaje básico, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesaje de animales, determinación de la densidad
Dimensiones (Pr x An x Al) 321 x 209 x 309 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 321,00 x 209,00 x 309,000 mm
Longitud (métrico) 321,00 mm
Anchura (métrico) 209,00 mm
Altura (métrico) 309,000 mm
Fondo (métrico) 321,00 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 4,5 kg
Peso con embalaje (métrico) 7 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA