Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Pioneer™
Código de producto. 17248770 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
620 g
6200 g
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
Modelo:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tamaño de la unidad
17248770 620 g 0.001 g PX623/E 1 unidad
17278770 6200 g 0.01 g PX6202 1 unidad
17268770 6200 g 0.01 g PX6202/E 1 unidad
17258770 620 g 0.001 g PX623 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17248770 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30619382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1295.02€ / paquete de 1
    Ahorro 89.98€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Equilibrio asequible para obtener resultados fiables
  • Ofrece alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible
  • Con carcasa inferior de metal fundido, plato secundario y plato de pesaje de acero inoxidable
    • Construcción duradera para un uso versátil y a largo plazo
  • Pantalla de segunda línea para información/orientación adicional y conectividad USB/RS232 para facilitar la comunicación
    • Los modelos de cortavientos incluyen una barra de extracción estática (ESR) para una conexión a tierra cómoda
Características principales:
  • Ajustes de brillo y filtros medioambientales seleccionables por el usuario
  • Tara automática
  • Atenuación automática
  • Puntos de calibración de intervalo seleccionables por el usuario
  • Bloqueo por software y menú de restablecimiento
  • Opciones de configuración de comunicación y de impresión de datos seleccionables por el usuario
  • ID de usuario y proyecto definibles por el usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232 y dispositivo USB (incluidos), salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Capacidad 620 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.001 g
Para utilizar con (aplicación) Pesaje básico, Recuento de piezas, Pesaje porcentual, Pesaje de animales, Determinación de la densidad
Linealidad 0.002 g
Material Base metálica, carcasa superior de plástico, bandeja de acero inoxidable extraíble, protector contra corrientes de aire de vidrio
Modelo PX623/E
Repetibilidad 0.001 g
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (imperial) 50 a 86 °F, operatividad garantizada entre 41 y 104 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 10 a 30 °C, operatividad garantizada entre 5 y 40 °C
Tipo Balanzas analíticas y de precisión
Modos de pesaje Miligramo, Gramo, Kilogramo, Onza, Libra, Quilate, Pennyweight, Onza Troy, Grano, Newton, Tael de Hong Kong, Tael de Singapur, Tael de Taiwán, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 321 x 209 x 309 mm
Longitud (métrico) 321 mm
Anchura (métrico) 209 mm
Altura (métrico) 309 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 120 mm
Peso (imperial) 10 lb.
Peso (métrico) 4,5 kg